Wichtige Dokumente
ENA423200095
Enamine
9-oxo-9,10-dihydroacridine-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-155310-100MG
CHF 380.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-155310-100MG
CHF 380.40
mp (Schmelzpunkt)
326-328
Iupac Name
9-hydroxyacridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-13-9-3-1-2-4-11(9)15-12-6-5-8(14(17)18)7-10(12)13/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
KNRDPQQUAODUQR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155310
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)