Merck
ENA413172746
Enamine
1-[2-(difluoromethoxy)benzoyl]piperazine
Größe auswählen
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
Lieferanten-SKU: EN300-39079-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-39079-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[2-(difluoromethoxy)benzoyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O2/c13-12(14)18-10-4-2-1-3-9(10)11(17)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,12,15H,5-8H2
InChIKey
GAYUATPZDHVOEB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39079
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39079
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)