Merck
ENA413171877
Enamine
4-(3-methoxybenzoyl)benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
Lieferanten-SKU: EN300-156380-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-156380-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
160-162
Iupac Name
4-(3-methoxybenzoyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c1-19-13-4-2-3-12(9-13)14(16)10-5-7-11(8-6-10)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
XMCMXNDLBJCBMQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156380
Melting Point
160-162
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156380
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)