Merck
ENA413171507
Enamine
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
Lieferanten-SKU: EN300-156703-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-156703-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
GPABZOTWBDPXNZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)