Merck
ENA413170956
Enamine
2-[(cyclopropylmethoxy)methyl]morpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[(cyclopropylmethoxy)methyl]morpholine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-2-8(1)6-11-7-9-5-10-3-4-12-9/h8-10H,1-7H2
InChIKey
FZEGBLLPXDHZKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154270
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154270
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)