Merck
ENA413170929
Enamine
1-(3-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 229.60
250 MG
CHF 307.60
500 MG
CHF 458.40
1 G
CHF 575.40
2.5 G
CHF 1’082.40
5 G
CHF 1’580.30
10 G
CHF 2’325.20
Lieferanten-SKU: EN300-154169-100MG
CHF 229.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 229.60
250 MG
CHF 307.60
500 MG
CHF 458.40
1 G
CHF 575.40
2.5 G
CHF 1’082.40
5 G
CHF 1’580.30
10 G
CHF 2’325.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-154169-100MG
CHF 229.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-methyl-1-piperazinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-7-5-10(4-3-9-7)6-8(2)11/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
HMDZCMMVIPVAFY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154169
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154169
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)