Wichtige Dokumente
ENA413170641
Enamine
2-amino-6-tert-butylphenol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-153159-100MG
CHF 224.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-153159-100MG
CHF 224.40
Iupac Name
2-amino-6-(tert-butyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,3)7-5-4-6-8(11)9(7)12;/h4-6,12H,11H2,1-3H3;1H
InChIKey
NMZKXPBRFGSRTR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153159
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)