Merck
ENA413170412
Enamine
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylaniline
Größe auswählen
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
Lieferanten-SKU: EN300-152526-50MG
CHF 399.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-152526-50MG
CHF 399.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
63-64
Iupac Name
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H5F4N/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h12H2,1H3
InChIKey
CQJIBKOEKYHHCC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152526
Melting Point
63-64
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152526
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)