Merck
ENA413168584
Enamine
dimethyl[2-(pyrrolidin-3-yloxy)ethyl]amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(3-pyrrolidinyloxy)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-10(2)5-6-11-8-3-4-9-7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
JGUJECMONXPQGD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148259
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148259
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)