Wichtige Dokumente
ENA413166511
Enamine
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-141814-100MG
CHF 100.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-141814-100MG
CHF 100.90
mp (Schmelzpunkt)
234-236
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-5(7(8)11)4-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
InChIKey
QASWUZCGTOFYBR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141814
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)