Wichtige Dokumente
ENA413166497
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-140377-50MG
CHF 357.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-140377-50MG
CHF 357.00
Iupac Name
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C4H7F3N2O/c1-3(9,2(8)10)4(5,6)7/h9H2,1H3,(H2,8,10)
InChIKey
DBXWPZVBJVSGEE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140377
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)