Merck
ENA413166443
Enamine
(3-bromo-5-methylthiophen-2-yl)trimethylsilane
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
Lieferanten-SKU: EN300-141677-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-141677-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromo-5-methylthiophen-2-yl)trimethylsilane
Inchi Code
1S/C8H13BrSSi/c1-6-5-7(9)8(10-6)11(2,3)4/h5H,1-4H3
InChIKey
VQEYTRPBKLXCDJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141677
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141677
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)