Merck
ENA413166292
Enamine
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
Lieferanten-SKU: EN300-141166-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-141166-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c12-6-1-2-9-3-4-11-10(8-9)5-7-13-11/h3-4,8,12H,1-2,5-7H2
InChIKey
MEJDXNJLYVQVEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141166
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141166
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)