Merck
ENA413165464
Enamine
N-methoxy-N-methyloxolane-3-carboxamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
Lieferanten-SKU: EN300-138233-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-138233-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-methoxy-N-methyltetrahydro-3-furancarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-8(10-2)7(9)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
DKBCSKRFSZEHFE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)