Merck
ENA413165312
Enamine
2-aminopent-4-en-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-amino-4-penten-1-ol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-2-3-5(6)4-7/h2,5,7H,1,3-4,6H2
InChIKey
WCZXECFPTUZDMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135416
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135416
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)