Merck
ENA413164704
Enamine
ethyl 2-{2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-2-oxoacetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-oxoacetate
Inchi Code
1S/C12H12N2O3/c1-3-17-12(16)11(15)10-8(2)13-9-6-4-5-7-14(9)10/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
ZBMNHCYFNHVYCG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133771
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)