Merck
ENA410543153
Enamine
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
Lieferanten-SKU: EN300-139497-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-139497-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-6(11)3-7-8(10(12)13)4-14-9(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
ISGQFYMPLVYMOW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)