Merck
ENA410542871
Enamine
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 74.90
250 MG
CHF 87.90
500 MG
CHF 111.30
1 G
CHF 130.80
2.5 G
CHF 227.00
5 G
CHF 385.60
10 G
CHF 704.10
Lieferanten-SKU: EN300-138203-100MG
CHF 74.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 74.90
250 MG
CHF 87.90
500 MG
CHF 111.30
1 G
CHF 130.80
2.5 G
CHF 227.00
5 G
CHF 385.60
10 G
CHF 704.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-138203-100MG
CHF 74.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)7-8(11)12;/h2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
InChIKey
CVDVSNPNGGCQCB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138203
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138203
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)