Merck
ENA410542801
Enamine
2-fluoroethyl methanesulfonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-fluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7FO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
DLFIXPTUMHDGCB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137803
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137803
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)