Merck
ENA410542615
Enamine
tert-butyl N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
Lieferanten-SKU: EN300-135891-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-135891-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-5-14-8-6-7-10(14)9-13-11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,13,15)
InChIKey
BPRMDAOAWMQXAJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135891
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135891
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)