Merck
ENA410542527
Enamine
N-(2-aminopyridin-4-yl)acetamide
Größe auswählen
50 MG
CHF 654.70
100 MG
CHF 841.90
250 MG
CHF 1’183.80
500 MG
CHF 1’837.70
1 G
CHF 2’344.70
2.5 G
CHF 4’552.10
5 G
CHF 6’714.00
10 G
CHF 9’935.40
Lieferanten-SKU: EN300-130500-50MG
CHF 654.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 654.70
100 MG
CHF 841.90
250 MG
CHF 1’183.80
500 MG
CHF 1’837.70
1 G
CHF 2’344.70
2.5 G
CHF 4’552.10
5 G
CHF 6’714.00
10 G
CHF 9’935.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-130500-50MG
CHF 654.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-amino-4-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5(11)10-6-2-3-9-7(8)4-6/h2-4H,1H3,(H3,8,9,10,11)
InChIKey
IQNRGWGUXUGTOT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130500
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130500
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)