Merck
ENA408616189
Enamine
4-oxo-4-(pyridin-3-yl)butanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 392.10
1 G
CHF 489.60
2.5 G
CHF 809.40
5 G
CHF 1’341.10
10 G
CHF 1’832.50
Lieferanten-SKU: EN300-134219-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 392.10
1 G
CHF 489.60
2.5 G
CHF 809.40
5 G
CHF 1’341.10
10 G
CHF 1’832.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-134219-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
161-162
Iupac Name
4-oxo-4-(3-pyridinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13)
InChIKey
JGSUNMCABQUBOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134219
Melting Point
161-162
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134219
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)