Wichtige Dokumente
ENA408615631
Enamine
3-ethoxy-2-methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-135780-100MG
CHF 468.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-135780-100MG
CHF 468.80
Iupac Name
3-ethoxy-2-methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-10-6-4-5(8)7(6)9-2;/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3;1H
InChIKey
RVVJLGBKGLHJAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135780
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)