Merck
ENA405194600
Enamine
methyl 3-(4-aminophenyl)butanoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
Lieferanten-SKU: EN300-134526-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-134526-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(4-aminophenyl)butanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-8(7-11(13)14-2)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3
InChIKey
VQQJXSVKVXQJJZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134526
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134526
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)