Merck
ENA402267760
Enamine
tert-butyl N-[(thian-2-yl)methyl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
Lieferanten-SKU: EN300-129921-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-129921-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((tetrahydro-2H-thiopyran-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-9-6-4-5-7-15-9/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
YPNLOKNUKNZSGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129921
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129921
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)