Merck
ENA402267659
Enamine
6-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-9-5-3-6-10-8(9)4-1-2-7-12-10/h3,5-6,12H,1-2,4,7H2
InChIKey
QUYHDDXMHIYZIT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132385
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132385
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)