Merck
ENA402267185
Enamine
1-bromo-4-(but-2-en-1-yloxy)benzene
Größe auswählen
100 MG
CHF 420.40
250 MG
CHF 480.20
500 MG
CHF 664.80
1 G
CHF 792.20
2.5 G
CHF 1’282.30
Lieferanten-SKU: EN300-131031-100MG
CHF 420.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 420.40
250 MG
CHF 480.20
500 MG
CHF 664.80
1 G
CHF 792.20
2.5 G
CHF 1’282.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-131031-100MG
CHF 420.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-[(2E)-2-butenyloxy]benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h2-7H,8H2,1H3/b3-2+
InChIKey
ZTWUQKOOAPNORF-NSCUHMNNSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131031
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131031
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)