Wichtige Dokumente
ENA402267155
Enamine
6-amino-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-130932-100MG
CHF 232.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-130932-100MG
CHF 232.20
Iupac Name
6-amino-N-(tert-butyl)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H15N3O2S/c1-9(2,3)12-15(13,14)7-4-5-8(10)11-6-7/h4-6,12H,1-3H3,(H2,10,11)
InChIKey
HPDHKHFOADQBPP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)