Merck
ENA402266910
Enamine
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
64-65
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O3/c1-14-8(13)6-3-2-5(10)4-7(6)15-9(11)12/h2-4,9H,1H3
InChIKey
VAOQPVDNXYVDBL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
Melting Point
64-65
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)