Wichtige Dokumente
ENA394768380
Enamine
5-methyl-6-phenyl-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-18705-100MG
CHF 77.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-18705-100MG
CHF 77.50
mp (Schmelzpunkt)
247-249
Iupac Name
5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Inchi Code
1S/C13H10N2OS/c1-8-10-12(16)14-7-15-13(10)17-11(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15,16)
InChIKey
CTVQYCYDAHDMBF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18705
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)