Merck
ENA394768002
Enamine
2-isocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Größe auswählen
100 MG
CHF 658.30
250 MG
CHF 822.10
500 MG
CHF 1’135.40
1 G
CHF 1’375.90
2.5 G
CHF 2’427.60
5 G
CHF 3’457.20
10 G
CHF 4’993.80
Lieferanten-SKU: EN300-129813-100MG
CHF 658.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 658.30
250 MG
CHF 822.10
500 MG
CHF 1’135.40
1 G
CHF 1’375.90
2.5 G
CHF 2’427.60
5 G
CHF 3’457.20
10 G
CHF 4’993.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-129813-100MG
CHF 658.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-isocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H11NO/c10-5-9-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-8H,1-4H2
InChIKey
HQTBWWAAVGMMRU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129813
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)