Wichtige Dokumente
ENA394767577
Enamine
4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-128888-50MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-128888-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H22O2/c1-9-7-8-10(12(9,2)3)5-4-6-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
LYFXCRCUENNESS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128888
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)