Merck
ENA390552717
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-5,8,11H,6-7,12H2,1H3
InChIKey
UOTBRMOSRTZZGB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127609
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127609
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)