Merck
ENA390552374
Enamine
3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-5,7,14H,6H2/b4-2+
InChIKey
YDNLMIBCGPTFIK-DUXPYHPUSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126876
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126876
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)