Merck
ENA390552358
Enamine
4,4,4-trifluorobutanimidamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
Lieferanten-SKU: EN300-126851-100MG
CHF 448.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-126851-100MG
CHF 448.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
96-100
Iupac Name
4,4,4-trifluorobut-1-ene-1,1-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7F3N2.ClH/c5-4(6,7)2-1-3(8)9;/h1H,2,8-9H2;1H
InChIKey
CZQSEXUYNPGVSL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126851
Melting Point
96-100
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126851
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)