Merck
ENA390552244
Enamine
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
Lieferanten-SKU: EN300-127730-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-127730-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N4.ClH/c10-8(9-11-6-12-13-9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6,8H,10H2,(H,11,12,13);1H
InChIKey
DABFFDNQUGVZSG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127730
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127730
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)