Merck
ENA390552211
Enamine
4-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl}piperidin-4-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 683.00
250 MG
CHF 857.20
500 MG
CHF 1’190.00
1 G
CHF 1’447.40
Lieferanten-SKU: EN300-127351-100MG
CHF 683.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 683.00
250 MG
CHF 857.20
500 MG
CHF 1’190.00
1 G
CHF 1’447.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-127351-100MG
CHF 683.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-(trifluoromethoxy)benzyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16F3NO2.ClH/c14-13(15,16)19-11-3-1-10(2-4-11)9-12(18)5-7-17-8-6-12;/h1-4,17-18H,5-9H2;1H
InChIKey
FILDXSANEDPFFW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127351
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127351
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)