Merck
ENA390346956
Enamine
3-(2-ethoxyphenyl)benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
Lieferanten-SKU: EN300-125219-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-125219-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2'-ethoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-2-18-14-9-4-3-8-13(14)11-6-5-7-12(10-11)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
MQMSMOIKWTZWGP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125219
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125219
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)