Merck
ENA390346755
Enamine
2-chloro-3,4-dimethylbenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
70-71
Iupac Name
2-chloro-3,4-dimethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c1-6-3-4-8(5-11)9(10)7(6)2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
WWDIRBYVEKTAHG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112985
Melting Point
70-71
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112985
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)