Merck
ENA388700771
Enamine
2-(cyclohexyloxy)pyridin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(cyclohexyloxy)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c12-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5H2,(H2,12,13)
InChIKey
LSZSCCXVZJNYLX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124898
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124898
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)