Merck
ENA388700746
Enamine
2-amino-5-hydroxybenzamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
Lieferanten-SKU: EN300-124851-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-124851-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
151-152
Iupac Name
2-amino-5-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-6-2-1-4(10)3-5(6)7(9)11/h1-3,10H,8H2,(H2,9,11)
InChIKey
XFIDBHAYACHAFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124851
Melting Point
151-152
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124851
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)