Merck
ENA388700554
Enamine
N-(1-cyano-1-methylethyl)methanesulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
Lieferanten-SKU: EN300-124633-100MG
CHF 223.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-124633-100MG
CHF 223.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
72-74
Iupac Name
N-(1-cyano-1-methylethyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O2S/c1-5(2,4-6)7-10(3,8)9/h7H,1-3H3
InChIKey
ZKXUNXWGAUQSNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124633
Melting Point
72-74
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124633
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)