Wichtige Dokumente
ENA388700303
Enamine
3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-110324-250MG
CHF 393.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-110324-250MG
CHF 393.00
Iupac Name
3-(2-thienyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H11NS/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6H,1,3,5,8H2
InChIKey
CUGBKQGQESIBMN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110324
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)