Merck
ENA388699912
Enamine
2,4,6-trimethyl-3-nitrobenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
180-182
Iupac Name
2,4,6-trimethyl-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-5-4-6(2)9(11(14)15)7(3)8(5)10(12)13/h4H,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
MNCAEAPELOWRRK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123268
Melting Point
180-182
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123268
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)