Wichtige Dokumente
ENA388699730
Enamine
(1H-imidazol-4-yl)(phenyl)methanamine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-124475-50MG
CHF 579.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-124475-50MG
CHF 579.30
Iupac Name
(1H-imidazol-4-yl)(phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-10(9-6-12-7-13-9)8-4-2-1-3-5-8;;/h1-7,10H,11H2,(H,12,13);2*1H
InChIKey
QFBAGVKDEKNXPZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124475
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)