Wichtige Dokumente
ENA388192146
Enamine
5-chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzene-1-sulfonamide
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
121-125
Iupac Name
5-chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12ClNO4S/c1-14-4-5-15-8-3-2-7(10)6-9(8)16(11,12)13/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H2,11,12,13)
InChIKey
JNCRBHFLAJNLBL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122260
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)