Merck
ENA388192082
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazin-6-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7,8-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c10-6-4-9-2-1-7-5(9)3-8-6/h1-2H,3-4H2,(H,8,10)
InChIKey
OZEDEFOLUBDEFN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121931
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121931
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)