Merck
ENA388191964
Enamine
3-amino-3-methylbutan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-amino-3-methyl-2-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(7)5(2,3)6/h4,7H,6H2,1-3H3
InChIKey
RICKMFQXMYMBNY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121245
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121245
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)