Wichtige Dokumente
ENA379364414
Enamine
5-amino-3-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-118870-100MG
CHF 195.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-118870-100MG
CHF 195.80
Iupac Name
5-amino-3-methyl-2-pyridinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-2-5(7)3-8-6(4)9;/h2-3H,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChIKey
KBKNGBOIZFLKOM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118870
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)