Merck
ENA375228292
Enamine
1-[2-(2-methoxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-[2-(2-methoxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H15NO2S/c1-6-9(7(2)11)13-8(10-6)4-5-12-3/h7,11H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
GYXVNLMCQTXZJT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116542
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116542
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)